MilliporeSigma
316369
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-pyridyl)borane
97%
Sinónimos:
3-(Diethylboryl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14BN
Número de CAS:
Peso molecular:
147.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
172-175 °C (lit.)
cadena SMILES
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents
  • N-Methylation reactions of the pyridyl group
  • Palladium catalyzed amination reactions
  • Intramolecular Heck reactions
  • Coupling reactions
  • Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)