MilliporeSigma
311081
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
59-63 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4,5-Trifluoroaniline was used in the synthesis of 1,2,4-trifluoro-5-nitrobenzene by reacting with acetonitrile and aqueous acetonitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christopher B McPake et al.
ChemSusChem, 5(2), 312-319 (2011-12-16)
The generation and use of the highly potent oxidising agent HOF·MeCN in a controlled single continuous flow process is described. Oxidations of amines and azides to corresponding nitrated systems by using fluorine gas, water and acetonitrile by sequential gas-liquid/liquid-liquid continuous
Mohamad Shazwan Shah Jamil et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(25), 9317-9327 (2019-06-06)
A series of imidazolium salts precursors for N-heterocyclic carbenes (NHCs) featuring fluoroaryl substituents have been prepared along with their selenides and rhodium complexes. Tests of the catalytic activity of the [Rh(cod)Cl(NHC)] complexes in the transfer hydrogenation of acetophenone with iPrOH