MilliporeSigma
310387
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobutane, mixture of (±) and meso
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5126 (lit.)
bp
103-108 °C/160 mmHg (lit.)
densidad
1.756 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J C Livesey et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 10(3), 201-204 (1982-05-01)
The stereochemistry of the metabolism of vic-dihaloalkanes to alkenes has been studied. This glutathione-dependent biotransformation may occur by two mechanism. The first mechanism involves the nucleophilic attack of glutathione on the substrate resulting in S-(beta-haloalkyl)glutathione formation; subsequent attack of a