MilliporeSigma
308781
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida-d7
99.5 atom % D
Sinónimos:
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Fórmula lineal:
DCON(CD3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Beilstein:
1908468
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99.5 atom % D
envase
pk of 5 × 0.5 mL
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)