MilliporeSigma
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)-1,4-butanediamine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H28N2Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
cadena SMILES
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)