307467
cis-1,2-Diaminocyclohexane
97%
Sinónimos:
cis-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6+
Clave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-OLQVQODUSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?