MilliporeSigma
304123
Sigma-Aldrich
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide
97%
Sinónimos:
1-Bromomethyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
325.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
93-95 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
bromo
sulfone
SMILES string
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
InChI key
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)