MilliporeSigma
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
166.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +2.7°, neat
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)