MilliporeSigma
303534
Sigma-Aldrich
3-Carboxypyridinium dichromate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12Cr2N2O11
Número de CAS:
Peso molecular:
464.22
assay
97%
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1.OC(=O)c2cccnc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
GWVIYPPLSGDFRR-UHFFFAOYSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)