MilliporeSigma
302945
Sigma-Aldrich
(+)-Methyl (R)-3-(1-methyl-2-oxocyclohexyl)propionate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Beilstein:
3543574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +37°, c = 3 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC[C@@]1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-11(8-6-10(13)14-2)7-4-3-5-9(11)12/h3-8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
XGGLSYONGRFBDO-LLVKDONJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)