MilliporeSigma
302201
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
99%
Sinónimos:
N,N,1,2,2,6,6-Heptamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
32-34 °C (lit.)
solubilidad
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1
InChI
1S/C12H26N2/c1-11(2)8-10(13(5)6)9-12(3,4)14(11)7/h10H,8-9H2,1-7H3
Clave InChI
VEBFUHQIQCLTJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine was used as reactant for consecutive SNAr-dequaternization reactions of heteroaromatic chlorides with tertiary amines[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selectivity in the Consecutive SNAr-Dequaternization Reactions of Heteroaromatic Chlorides with Tertiary Amines under High Pressure.
K. Matsumoto, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 8, 1283-1286 (1991)