MilliporeSigma
296562
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-8-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydroanthraquinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1C=CCC2C1C(=O)c3c(O)cccc3C2=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)