MilliporeSigma
296473
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylethylsilane
97%
Sinónimos:
Chloro(ethyl)dimethylsilane, Dimethylethylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
122.67
Beilstein:
1731192
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
89.2 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
Clave InChI
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)