29580
cis,cis-1,5-Cyclooctadiene
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
COD
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.493
solubilidad
water: soluble 0.05 g/L
densidad
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
Clave InChI
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?