MilliporeSigma
295523
Sigma-Aldrich
Methyl vinyl ether
≥98%
Sinónimos:
Methoxyethylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
1209255
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥98%
contiene
0.1% triethanolamine as stabilizer
cadena SMILES
COC=C
Envase
Packaged in lecture bottle
Productos recomendados
Stainless steel control valve Z146951 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-76.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)