291862
4-Nitrothioanisole
technical grade
Sinónimos:
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?