MilliporeSigma
290742
Sigma-Aldrich
4′-Phenoxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
200 °C/12 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clave InChI
DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)