MilliporeSigma
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
Sinónimos:
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
238.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)