MilliporeSigma
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
94%
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
densidad
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)