290238
3,4-Difluorobenzophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?