MilliporeSigma
28690
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
2050195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
104-105 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)