MilliporeSigma
286702
Sigma-Aldrich
Mevalonic lactone
97%
Sinónimos:
β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-Mevalonolactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
80960
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(O)CCOC(=O)C1
Otras notas
Contains mevalonic acid
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)