MilliporeSigma
285552
Sigma-Aldrich
Dibucaine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H29N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
379.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
99-101 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Clave InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent, long-acting local anesthetic
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)