284734
Indole-3-carboxylic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
β-Indolylcarboxylic acid, 3-Carboxyindole, 3-Indole formic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
232-234 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
cadena SMILES
OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clave InChI
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Anticancer agents
- Derivatives of amino acids and peptides
- Serotonin 5-HT4 receptor antagonists
- Primary acylureas
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Serotonin 5-HT6 antagonists
- Very Late Antigen-4 (VLA-4) sntagonists
- EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors
- Potential Therapeutic Agent for Alzheimer′s Disease
- Vinyl ester pseudotripeptide proteasome inhibitors
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?