MilliporeSigma
284378
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,4′-cyanine iodide
Dye content 97 %
Sinónimos:
Isocyanine iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
454.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 97%
mp
158-160 °C (lit.)
λmáx.
558 nm
cadena SMILES
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3cc[n+](CC)c4ccccc34
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-16-15-19(21-10-6-8-12-23(21)24)17-20-14-13-18-9-5-7-11-22(18)25(20)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
MYKATFBGLTVMQX-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)