MilliporeSigma
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
241-244 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1cccc(c1)C#N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)