MilliporeSigma
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
Sinónimos:
L-PCPA
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
199.63
Beilstein:
2416150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp
263 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)