MilliporeSigma
282294
Sigma-Aldrich
Methyl heptafluorobutyrate
99%
Sinónimos:
Methyl perfluorobutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.293 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
densidad
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Jandke et al.
Journal of chromatography, 382, 39-45 (1986-10-31)
Fractions of dipeptides, obtained from human urine by a combination of cation-exchange chromatography, ligand-exchange chromatography and reversed-phase chromatography, were transformed into their N-heptafluorobutyryl methyl ester derivatives and then subjected to capillary gas chromatography. The profiles obtained indicate the presence of