MilliporeSigma
280305
Benzilamide
98%
Sinónimos:
Diphenylglycolamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Ensayo
98%
cadena SMILES
NC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)