280208
Dimethyl acetylsuccinate
Sinónimos:
2-Acetylbutanedioic acid-1,4-dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
bp
129-134 °C/12 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 56.2 g/L at 20 °C
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O5/c1-5(9)6(8(11)13-3)4-7(10)12-2/h6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Cyclization for the synthesis of β-carbolines
- Synthesis of photochromic molecules with improved fatigue resistances and dark form stabilities
- Asymmetric hydrogenation of acylsuccinate followed by lactonization for synthesis of oxotetrahydrofurancarboxylates
- Amidation for synthesis of amino-acid derivatives of dihydropyranocoumarins
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?