MilliporeSigma
277479
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyrophenone
98%
Sinónimos:
1,2-Diphenyl-1-butanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
224.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
SMILES string
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)