MilliporeSigma
276251
Sigma-Aldrich
Hydroquinone diacetate
98%
Sinónimos:
1,4-Diacetoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)