MilliporeSigma
275859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylacrylonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH=C(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
145.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
densidad
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
C\C(=C/Br)C#N
InChI
1S/C4H4BrN/c1-4(2-5)3-6/h2H,1H3/b4-2+
Clave InChI
VAVDVRKEPBGVMB-DUXPYHPUSA-N
Descripción general
3-Bromo-2-methylacrylonitrile reacts with various alkyl bromides in the presence of bistributyltin to yield the corresponding allylated and vinylated products.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct free-radical substitutions on allyl and vinyl halides using alkyl halides/hexabutylditin.
Huval CC and Singleton DA.
Tetrahedron Letters, 34(19), 3041-3042 (1993)