MilliporeSigma
274461
Sigma-Aldrich
9-Methylacridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensayo
95%
mp
117-119 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Clave InChI
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)