273104
3,5-Di-tert-butylaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
54-57 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(N)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,15H2,1-6H3
Clave InChI
MJKNHXCPGXUEDO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?