MilliporeSigma
272957
Sigma-Aldrich
1,1-Diiodo-2,2-dimethylpropane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCHI2
Número de CAS:
Peso molecular:
323.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.605 (lit.)
bp
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
Clave InChI
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The reaction of 1,1-diiodo-2,2-dimethylpropane with indium powder in N,N-dimethylformamide (DMF) was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reaction of α-halo organoindium reagents with carbonyl compounds and electron-deficient alkenes.
Tetrahedron, 52(8), 2803-2816 (1996)