MilliporeSigma
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Sinónimos:
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3As
Número de CAS:
Peso molecular:
210.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: arsenic
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
densidad
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)