MilliporeSigma
272159
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2-azetidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Beilstein:
1524738
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
38-40 °C (lit.)
solubilidad
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, yellow-orange
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC1CC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(7)9-5-2-4(8)6-5/h5H,2H2,1H3,(H,6,8)
Clave InChI
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Acetoxy-2-azetidinone was used in the synthesis of derivatized cyclopentenes in high regio- and diastereoselectivity. It was also used as a heterocyclic synthon for antibiotic and anti-inflammatory agents.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 18, 95-95 (1985)
Tetrahedron, 46, 2255-2255 (1990)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1235-1235 (1991)
Cara Cesario et al.
Organic letters, 11(6), 1293-1295 (2009-02-17)
Acylnitroso-derived hetero-Diels-Alder cycloadducts are susceptible to C-O bond cleavage with Pd(0) and InI to form allylic indium(III) species. The in situ prepared allylindium compounds readily react at room temperature with Eschenmoser's salt. Allylation of 4-acetoxy-2-azetidinone provides derivatized cyclopentenes in high