268445
Isethionic acid ammonium salt
99%
Sinónimos:
2-Hydroxyethanesulfonic acid ammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
138-141 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
sulfonic acid
cadena SMILES
N.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.H3N/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);1H3
Clave InChI
LLOHIFXFHGMBNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?