267996
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroaniline
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H2(CH3)(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
technical grade
assay
95%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(N)c(C)cc1[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)