MilliporeSigma
267872
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-(+)-Pentanediol
99%
Sinónimos:
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol, [S-(S*,S*)]-(+)-2,4-Pentanediol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
4123490
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +39.8°, c = 10 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
GTCCGKPBSJZVRZ-WHFBIAKZSA-N
Aplicación
Optically active reagent used to prepare NIP-101, a potent calcium antagonist.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Sakoda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2370-2376 (1992-09-01)
Six optical isomers of 2-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)ethyl 5-(4,6-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-yl)-1,4-dihydro-2, 6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3-pyridinecarboxylate dihydrochloride (NIP-101, 1.2HCl.2H2O), a potent calcium antagonist, were successfully prepared by using optically active (2R,4R)-(-)- and (2S,4S)-(+)-2,4-pentanediols, and cis-2,4-pentanediol and optically active (S)-(+)-2-methoxy-2-phenylethanol. Their proton nuclear magnetic resonance investigations demonstrate that the 1,3,2-dioxaphosphorinane