MilliporeSigma
264709
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
95%, natural
Sinónimos:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein/REAXYS Number:
1741909
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
natural
vapor density
>4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
autoignition temp.
793 °F
expl. lim.
10.5 %
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)