MilliporeSigma
264571
Sigma-Aldrich
4′-Ethyl-4-biphenylcarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
cadena SMILES
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)