264415
2,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-2,4-difluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
densidad
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(CBr)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the preparation of:
- novel 1,2,4-triazolium derivatives
- 1,5-biaryl pyrrole EP1 receptor antagonists
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Adrian Hall et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3657-3662 (2006-05-16)
The preliminary SAR of a series of novel 1,5-biaryl pyrrole EP1 receptor antagonists derived from compound 1 is described. Replacement of the benzyl group of 1 with isosteric groups was investigated. The most effective replacement was found to be the
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa