MilliporeSigma
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ho
Número de CAS:
Peso molecular:
164.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
Formulario
granular
densidad
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)