260827
2-Methylbenzamide
98%
Sinónimos:
o-Toluamide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
141-142 °C (lit.)
solubility
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: very slightly soluble(lit.)
cold water: insoluble(lit.)
hydrochloric acid: very soluble (conc.)(lit.)
water: very soluble (hot)(lit.)
functional group
amide
SMILES string
Cc1ccccc1C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
XXUNIGZDNWWYED-UHFFFAOYSA-N
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?