257753
Furosemide
99%
Sinónimos:
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Ensayo
99%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Clave InChI
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A1(6557)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?