254355
2-Chloropropene
98%
Sinónimos:
2-Chloro-1-propene, Isopropenyl chloride
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
22.5-22.8 °C (lit.)
mp
−138.6 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChI key
PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?