253383
3-(Maleimidomethyl)-PROXYL
Sinónimos:
3-(Maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
SMILES string
CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)