MilliporeSigma
251941
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5575 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
NOHQUGRVHSJYMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chlorophenyl isocyanate has been used:
  • as standard to investigate the photocatalytic degradation of Monuron over TiO2 suspensions[1]
  • in the preparation of 2-(2-chlorophenylamino)-3,5-dihydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-6H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-one[2]
  • in synthesis of pentenylated β-cyclodextrin chlorophenyl carbamates[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photocatalytic degradation of monuron in aqueous titanium dioxide dispersions.
Pramauro E, et al.
Environmental Science & Technology, 27(9), 1790-1795 (1993)
New Facile Synthesis of 3, 5-Dihydro-6H-imidazo [1, 2-b]-1, 2, 4-triazol-6-ones by an Iminophosphorane-Mediated Annulation.
Yuan J-Z, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(18), 4170-4176 (2006)
Monochloro-substituted phenyl carbamoylated ?-cyclodextrins as p-acid chiral stationary phases for high-performance liquid chromatography.
Bai ZW, et al.
Chromatographia, 58(1-2), 43-46 (2003)